Wichtige Dokumente
W503304
Furfuryl heptanoate
≥98%
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
green
SMILES String
CCCCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C12H18O3/c1-2-3-4-5-8-12(13)15-10-11-7-6-9-14-11/h6-7,9H,2-5,8,10H2,1H3
InChIKey
VZRGLBPRLIGTPE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)