W501905
2,5-Dimethylfuran
≥99%
About This Item
Qualität
Kosher
Dampfdichte
3.31 (vs air)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-94 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−62 °C (lit.)
Dichte
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
SMILES String
Cc1ccc(C)o1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
InChIKey
GSNUFIFRDBKVIE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
33.8 °F
Flammpunkt (°C)
1 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?