Wichtige Dokumente
W431600
2′-Methylacetophenon
≥98%
Synonym(e):
1-(2-Methylphenyl)-ethanon, 1-(2-Tolyl)-ethanon, 2-Acetyl-toluol, o-Methyl-acetophenon, Methyl-o-tolylketon
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.5318 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
Dichte
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
almond; cherry
SMILES String
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 5ppm: Nutty, cherry, almond, and coumarinic-like.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)