Wichtige Dokumente
W416301
2′-Methoxyacetophenon
99%
Synonym(e):
2-Acetyl-anisol
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.5393 (lit.)
bp
131 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
medicinal; earthy
SMILES String
COc1ccccc1C(C)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DWPLEOPKBWNPQV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)