Merck
W379107
Sigma-Aldrich
Octahydrocoumarin
≥98% (mixture of cis and trans)
Synonym(e):
Bicyclononalactone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
FEMA-Nummer:
3791
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
13.161
Assay
≥98% (mixture of cis and trans)
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
145 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCC2CCCCC2O1
Biochem./physiol. Wirkung
Odor at 1.0%
Taste at 100 ppm
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 71-71 (2002)