Merck
W358315
Sigma-Aldrich
3-Octyl acetate
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
3583
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2347
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.254
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.515)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
99 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; green; citrus; waxy; minty
SMILES String
CCCCCC(CC)OC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-6-7-8-10(5-2)12-9(3)11/h10H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
STZUZYMKSMSTOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)