Merck
W348902
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-methyl-4-pentenoat
≥98%, stabilized, FG
Synonym(e):
pineapple pentenoate
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH(CH3)CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
FEMA-Nummer:
3489
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10613
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.527
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
Qualität:
FG
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Assay
≥98%
Enthält
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
153-155 °C (lit.)
Dichte
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; tropical; fruity; cooling; pineapple
SMILES String
CCOC(=O)C(C)CC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChIKey
BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)