Merck
W346705
Sigma-Aldrich
cis-3-Octen-1-ol
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.21
FEMA-Nummer:
3467
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10296
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.094
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Enthält
(may contain up to 0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilzer)
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
bp
73 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
SMILES String
[H]\C(CCO)=C(/[H])CCCC
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87.78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)