Merck
W343501
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopentenon
≥97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3C5H5(=O)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
Beilstein:
1280476
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
7.112
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
74 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3-5 °C (lit.)
Dichte
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sweet, fruity, fatty, stinging, chemical
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)