Merck
W341901
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol-dibenzoat
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2CH2CH(CH3)O2CC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
FEMA-Nummer:
3419
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
9.803
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
232 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3 °C (lit.)
Dichte
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
SMILES String
CC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O4/c1-13(21-17(19)15-10-6-3-7-11-15)12-20-16(18)14-8-4-2-5-9-14/h2-11,13H,12H2,1H3
InChIKey
UMVMVEZHMZTUHD-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
280.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
138 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves