Merck
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyltrisulfid
≥95%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.37
FEMA-Nummer:
3276
Beilstein:
1736293
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.023
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
alliaceous; sulfurous
SMILES String
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1