Merck
W316806
Sigma-Aldrich
3,4-Hexandion
≥96%
Synonym(e):
Dipropionyl
About This Item
Lineare Formel:
CH2CH2COCOCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
Beilstein:
1700837
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
7.077
Assay
≥96%
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
131 °C (lit.)
Dichte
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)C(=O)CC
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
KVFQMAZOBTXCAZ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Butter, toasted, nutty, almond
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)