Merck
W314803
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-trans-4-cis-decadienoat
≥80%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.29
FEMA-Nummer:
3148
Beilstein:
1724176
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
10574
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.260
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Halal
Kosher
Assay
≥80%
Kann enthalten
<0.10% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
70-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple; fatty; green; wine-like
SMILES String
[H]\C(CCCCC)=C([H])\C([H])=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-4-2/h8-11H,3-7H2,1-2H3/b9-8-,11-10+
InChIKey
OPCRGEVPIBLWAY-QNRZBPGKSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 5 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Apple, pear, grape, pear brandy and quince.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30(5), 49-49 (2005)