Merck
W309101
Sigma-Aldrich
Undecanoic γ-lacton
natural (US), ≥98%, FG
Synonym(e):
γ-Undecalactone, US natural, Aldehyd C14
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.28
FEMA-Nummer:
3091
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.002
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Halal
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
SMILES String
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
InChIKey
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2