Wichtige Dokumente
W305804
N-Propionsäure-tetrahydrofurfurylester
≥97%
Synonym(e):
N-Propionic acid tetrahydrofurfuryl ester
About This Item
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
caramel; medicinal; fruity; earthy
SMILES String
CCC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C8H14O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
FMKCDSXOYLTWBR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)