Merck
W295604
Sigma-Aldrich
Isopropyl phenylacetate
≥99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
FEMA-Nummer:
2956
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2158
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.786
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
157-165 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
honey; ethereal; rose; wine-like
SMILES String
CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)13-11(12)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
InChIKey
SSMBXPJYHMZLOJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)