Merck
W280712
Sigma-Aldrich
Octyl butyrate
natural (US), ≥95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2(CH2)7CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
FEMA-Nummer:
2807
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
272c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.046
Qualität
Kosher
natural (US)
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−56 °C (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; musty; orange; citrus; fruity
SMILES String
CCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-11-14-12(13)10-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
PWLNAUNEAKQYLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)