Merck
W279801
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethoxyoctan
97%
About This Item
Lineare Formel:
H3C(CH2)6CH(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.28
FEMA-Nummer:
2798
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Flavis-Nummer:
6.008
Biologische Quelle
synthetic
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.416 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Organoleptisch
violet
SMILES String
CCCCCCCC(OC)OC
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)