Merck
W278300
Sigma-Aldrich
1,3-Nonanediol acetate, mixed esters
≥80%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH2CH(OR)CH2CH2OR, R = H or -COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.29
FEMA-Nummer:
2783
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2075
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.225
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥80%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
SMILES String
CCCCCCC(O)CCO.CCCCCCC(CCOC(C)=O)OC(C)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)