Wichtige Dokumente
W263117
Lime oil
expressed, Mexico or Tahiti origin
Biologische Quelle
Citrus aurantifolia
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.230
Optische Aktivität
[α]20/D +37.5°, neat
Ursprung
Mexico or Tahiti origin
Brechungsindex
n20/D 1.474-1.477 (lit.)
n20/D 1.476 (lit.)
bp
176 °C
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C
0.876 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
lime
Angaben zur Herstellung
Extraction method: cold pressed
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?