Merck
W236802
Sigma-Aldrich
Decyl butyrate
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CO2(CH2)9CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
FEMA-Nummer:
2368
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
273
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.047
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
134-135 °C/8 mmHg (lit.)
Dichte
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fatty; citrus; waxy
SMILES String
CCCCCCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14(15)12-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
PUCQHFICPFUPKW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)