Wichtige Dokumente
W229903
Cinnamyl formate
≥92%, FCC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥92%
Brechungsindex
n20/D 1.553 (lit.)
bp
250-254 °C (lit.)
Dichte
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
balsam; green
SMILES String
O=COC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c11-9-12-8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h1-7,9H,8H2/b7-4+
InChIKey
LBHJXKYRYCUGPD-QPJJXVBHSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?