Wichtige Dokumente
W226318
Rizinusöl
Certified organic (NOP)
About This Item
Biologische Quelle
Ricinus communis
Qualität
Certified organic (NOP)
Halal
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Ursprung
India origin
Brechungsindex
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
faint
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?