Merck
W220213
Sigma-Aldrich
Isobutyl hexanoate
natural, ≥95%
Synonym(e):
Isobutyl caproate
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.26
FEMA-Nummer:
2202
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
314c
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.064
Qualität
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
Dichte
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
apple
SMILES String
CCCCCC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-10(11)12-8-9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
UXUPPWPIGVTVQI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)