Wichtige Dokumente
W218006
Isobutyl angelate
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.22
FEMA-Nummer:
2180
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
247
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.408
Empfohlene Produkte
Verfügbarkeit
available only in EU
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C(\C)C(=O)OCC(C)C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?