Merck
W208302
Sigma-Aldrich
Isoamyl pyruvate
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
FEMA-Nummer:
2083
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
431
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.443
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
balsamic
SMILES String
CC(C)CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)4-5-11-8(10)7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
LBKWGGFVEDOVEP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)