Merck
W207209
Sigma-Aldrich
Amyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
FEMA-Nummer:
2072
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2109
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.025
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
fatty; oily
SMILES String
CCCCCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-4-7-13-10(11)9-6-5-8-12-9/h5-6,8H,2-4,7H2,1H3
InChIKey
BGJZMKPSRLHMME-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)