Merck
W207101
Sigma-Aldrich
Isoamyl 3-(2-furan)propionate
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
FEMA-Nummer:
2071
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2092
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.023
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
258 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CCOC(=O)CCc1ccco1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)