Wichtige Dokumente
W206202
αα-Amylcinnamaldehyddimethylacetal
≥97%, mixture of isomers
Synonym(e):
α-Pentylcinnamaldehyd-dimethylacetal, [2-(Dimethoxymethyl)-1-hepten-1-yl]-benzol
About This Item
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
Dichte
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC\C(=C/c1ccccc1)C(OC)OC
InChI
1S/C16H24O2/c1-4-5-7-12-15(16(17-2)18-3)13-14-10-8-6-9-11-14/h6,8-11,13,16H,4-5,7,12H2,1-3H3/b15-13+
InChIKey
QCHZKUPVENJLAW-FYWRMAATSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?