THSX1195
ThalesNano X-Cube™ CatCart® catalyst cartridge system
montmorillonite (aluminum pillared clay)
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Hersteller/Markenname
Nanotechnologiai Rt.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)