THSX1167
ThalesNano X-Cube™ CatCart® catalyst cartridge system
QuadraPure® MPA
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Hersteller/Markenname
Nanotechnologiai Rt.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)