Merck
TEM-CF200NI50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Synonym(e):
CARBON FILM 200 MESH NI 50/BX
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Verpackung
box of 50
Größe
200 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)