Wichtige Dokumente
T31658
Thionicotinsäureamid
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
190-191 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NC(=S)c1cccnc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)