Merck
T302716
5-FURAN-2-YL-2-(2-MORPHOLIN-4-YL-2-OXO-ETHYLSULFANYL)-3-PHENYL-3H-THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C22H19N3O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
453.542
MDL-Nummer: