Merck
T279048
BENZYL (3R,5S,6R)-3-[4-(BENZYLOXY)BENZYL]-2-OXO-5,6-DIPHENYL-4-MORPHOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C38H33NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.69
MDL-Nummer: