Merck
T208345
1-METHYL-1-(5,6,7,8-TETRAHYDRODIBENZO[A,C]CYCLOOCTEN-3-YL)ETHYL 3,5-DINITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.491
MDL-Nummer: