Merck
T156884
6-(4-CHLOROPHENYL)-3-(2-CYCLOHEXYLETHYL)-7H-[1,2,4]TRIAZOLO[3,4-B][1,3,4]THIADIAZINE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H21ClN4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.912
MDL-Nummer: