Merck
T141879
ETHYL [2-[([[4-CYCLOHEXYL-5-(1-PHENOXYETHYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL]ACETYL)AMINO]-1,3-THIAZOL-4-YL]ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H31N5O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
529.685
MDL-Nummer: