Merck
T122912
3,4-DIMETHOXY-N-(2-OXO-2-(2-((2-OXO-1,2-DIHYDRO-3-QUINOLINYL)METHYLENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C21H20N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.417
MDL-Nummer: