Merck
T122491
3-BR-N-(2-(2-(2-((4-BROMOBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)-2-OXOETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C23H19Br2N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
545.234
MDL-Nummer: