Merck
T119784
DIMETHYL 7-((1,1'-BIPHENYL)-4-YLCARBONYL)PYRROLO(1,2-B)PYRIDAZINE-5,6-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C24H18N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.421
MDL-Nummer: