Merck
T103012
4-(5-(2-ETHOXYPHENYL)-2-FURYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H26N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.498
MDL-Nummer: