Fortfahren mit
SYNF794500
Synthware modified evaporation flask
neck joint: ST/NS 24/40, capacity 500 mL
Synonym(e):
Synthware F794500, rotary evaporator flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL
Material:
glass flask, round bottom flask
Manufacturer/tradename:
Synthware F794500
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS neck24/40
€ 99,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass flask, round bottom flask
joint
joint: ST/NS neck24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F794500
capacity
500 mL
General description
Low profile design sits upright on bench and also provides for easy product access with a spatula. The unique flask shape is excellent for the controlled evaporation of foaming solvents such as toluene or xylene on a rotary evaporator
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF794000SYNF794250SYNF794100
material
glass flask, round bottom flask
material
glass flask, round bottom flask
material
glass flask, round bottom flask
material
glass flask, round bottom flask
manufacturer/tradename
Synthware F794500
manufacturer/tradename
Synthware F794000
manufacturer/tradename
Synthware F794250
manufacturer/tradename
Synthware F794100
capacity
500 mL
capacity
1000 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
joint
joint: ST/NS neck24/40
joint
joint: ST/NS neck24/40
joint
joint: ST/NS neck24/40
joint
joint: ST/NS neck24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)