Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS19/22
agency
suitable for EPA 1613
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C291910
capacity
10 mL
General description
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ graduated concentrator tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?