Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenjoint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C195463C
I.D. × L
40.0 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
General description
With a coarse porosity fritted disc to support packing material. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ chromatography column with spherical joints and coarse fritted disc
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?