SLW1541/12D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side socket
2000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1541/12D
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Verbindung
joint side arm29/32
Hersteller/Markenname
1541/12D
SciLabware
Grundkörperdurchm.
138 mm
Flasche H
248 mm
Kapazität
2000 mL
2000 mL
Hals ID
28 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Unground top neck to accept rubber stoppers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)