Merck
S57550
1-CHLORO-4-[CHLORO(4-{CHLORO[BIS(4-CHLOROPHENYL)]METHYL}PHENYL)(4-CHLOROPHENYL)METHYL]BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C32H20Cl6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
617.234
MDL-Nummer: