Merck
S496057
2-METHYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(3-(4-CHLORO-PHENYL)-THIOUREIDO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C17H15Cl4N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.205
MDL-Nummer: