Merck
S170437
4-METHYL-N-{2-[[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL](2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}ETHYL)AMINO]ETHYL}BENZENESULFONAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H31N3O6S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
565.734
MDL-Nummer: