Merck
S140325
4-METHYL-N-[3-(2,3,5,6-TETRAFLUORO-4-{3-[(4-METHYLBENZOYL)AMINO]PHENOXY}PHENOXY)PHENYL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C34H24F4N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
600.575
MDL-Nummer: